missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3H-1,2-Benzodithiol-3-one 1,1-Dioxyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B31255G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B31255G 5 g
B31251G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B31255G Fournisseur TCI America Code fournisseur B31255G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 66304-01-6
Formule moléculaire C7H4O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 200.226
Numéro MDL MFCD00132960
Clé InChI JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3009847
Nom de l’IUPAC 1,1-dioxo-1$l^{6},2-benzodithiol-3-one
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)SS2(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3H-1,2-Benzodithiol-3-one 1,1-Dioxide
Point de fusion 104 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Synonyme 3h-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide, beaucage reagent, 3h-1,2-benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 dithiol-3-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one, 1,1-dioxide, 1,1-dioxo-1$l^ 6 ,2-benzodithiol-3-one, 3h-1,2-benzodithiol-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one1,1-dioxide, 1??,2-benzodithiole-1,1,3-trione, acmc-1b2sk
Poids de formule 200.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline