missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3A-Amino-3A-désoxy-(2AS,3AS)-alpha-cyclodextrine Hydrate 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A2122200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A2122200MG 200 mg
A21221G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A2122200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A2122200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 121916-94-7
Formule moléculaire C36H61NO29
Poids moléculaire (g/mol) 971.862
Clé InChI TXBHONGFOHSVMN-IIRXRYJYSA-N
PubChem CID 131869226
SOURIRES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)N)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-alpha-cyclodextrin Hydrate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 971.86
Pourcentage de pureté ≥90,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline