| Contenu et stockage |
Entreposez le produit à température ambiante. |
| Capacité d'absorption |
16 plaques d’échantillonnage (96 ou 384 puits) |
| Longueur des capillaires |
36 ou 50 cm |
| À utiliser avec (équipement) |
Systèmes PCR en temps réel ou cycleurs thermiques, analyse de données de séquençage |
| Nombre de capillaires |
96 capillaires |
| Gamme de produit |
Applied Biosystems |
| Longueur de lecture |
400 à 900 bases |
| Débit |
96 |
| Catégorie |
Analyseur d’ADN |
| Duration |
Garantie limitée de 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre |
| Ordinateur externe |
Ordinateur et moniteur à écran plat |
| Format |
Plaque à 384 puits et 96 puits |
| Compatibilité à haut débit |
Compatibilité à haut débit |
| Mémoire |
16 Go (2x8 Go) DDR3 1600 MHz Non-ECC |
| Environnement d’utilisation |
Humidité : 20% à 80% (non condensante), Température : 18 °C-30 °C, humidité : 20 à 80% (non condensant) |
| Système d’exploitation |
Microsoft Windows 10 |
| Éléments optiques |
Détection intra-capillaire par éclairage à double face, CCD aminci à l’arrière pour une sensibilité optique maximale, ensembles de filtres multiples : Z, E, G5, G5-RCT, Any4Dyeset, Any5Dyeset et S (optionnel) |
| Performance |
XLRseq : 50 cm - 900 bases QV20/3 heures, RapidSeq : 36 cm - 550 bases QV20/36 min, GeneMapper™ Logiciel : 36 cm - jusqu’à 500 bp de résolution. avec une précision de dimensionnement de 0,15 bp en 34 min, FastSeq : 50 cm - 700 bases QV20/1 heure, StdSeq : 36 cm - 700 QV20 bases/1 heure, LongSeq : 50 cm - 850 QV20 bases/2 heures |
| Manipulation de plaque |
Sceau de plaque : Piercing automatique à bord (étanchéité en septa ou polypropylène), lecteur de code-barres interne, échantillonneur automatique intégré et empilement de plaques |
| Polymère |
POP-7, polymère d’analyse conformationnelle POP |
| Consommation de polymères |
36 cm : 200 μl⁄course, 50 cm : 250 μl⁄course |
| Alimentation électrique |
Tension : 200-220 V ou 230-240 V ±10%, Puissance dissipée : Environ 2000 watts, Courant : 15 ampères max. Nécessite une prise de 30 ampères avec 3 m (10 pi) de dos d’instrument. |
| Quantité |
1 analyseur |
| Manipulation du réactif |
Réactifs embarqués pour jusqu’à 48 heures de fonctionnement sans surveillance (avec certains modules de course), pompe automatisée de ravitaillement en polymère pour un débit accru, modules de fonctionnement : 5 séquençage, 1 analyse de fragments et option SNPlex™ |
| Volume d’échantillon |
10-50 μL pour la plaque à 96 puits, 5-30 μL pour la plaque à 384 puits |
| Shipping condition (Condition d'expédition) |
Température ambiante |
| Plage de températures (métrique) |
Four à température contrôlée (18-70 °C) et chauffage à cellules à détection |
| Dimensions |
100 cm (W) x 65 cm (D) x 93 cm (H) |
| Poids |
180 kg (ordinateur - 30 kg) |
|
Afficher plus de résultats
Afficher moins de résultats
|
|