missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Kit d’installation de l’analyseur génétique 3500 Dx

Numéro de catalogue. A27854
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A27854 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A27854 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A27854
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Ce kit comprend un réseau de 50 cm à 8 capillaires, POP-6 ainsi POP-7 qu’un séquençage standard en polymère, Big Dye Terminator v1.1 et v3.1 ainsi qu’un réactif d’analyse de fragments, incluant le kit d’installation DS-33 GS.

Kit d’installation pratique qui comprend tous les consommables et accessoires nécessaires pour effectuer une qualification d’instrument.

Le kit d’installation de l’analyseur génétique 3500 Dx comprend tous les consommables et accessoires nécessaires pour effectuer une qualification d’instrument (installation et qualification opérationnelle et/ou performance) sur un analyseur génétique 3500 Dx avec logiciel de collecte de données 3.

Order Info

1 kit

Spécifications

Contenu et stockage Ce kit comprend un réseau de 50 cm à 8 capillaires, POP-6 ainsi POP-7 qu’un séquençage standard en polymère, Big Dye Terminator v1.1 et v3.1 ainsi qu’un réactif d’analyse de fragments, incluant le kit d’installation DS-33 GS.
Format Équipement
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500 Dx
À utiliser avec (application) Séquençage
Étiquette ou colorant LIZ
Type de produit Kit d’installation d’analyseur génétique
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur glace humide ou sèche

Pour un usage diagnostique in vitro