missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Logiciel de collecte de données 3500 Dx 3, kit de mise à niveau

Numéro de catalogue. A27855
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A27855 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A27855 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A27855

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

3500 Dx Series Data Collection Software 3 provides the ideal features and functionality for use in both clinical and research environments.

Le logiciel de collecte de données 3500 Dx Series 3 offre les fonctionnalités idéales pour une utilisation tant en milieu clinique que de recherche. Propulsé par le Windows™ système d’exploitation 7, le logiciel de collecte de données 3500 Dx Series 3 offre :

• Interface utilisateur à double mode, le mode de diagnostic et le mode
• d’utilisation en recherche seulement. Permet à la fois l’analyse de fragments et le séquençage Sanger dans le mode
• de diagnostic sécurisé. Permet l’importation de protocoles de séquençage validé et d’analyse de fragments pour les exécuter en mode
• diagnostic. Tableau de bord complet qui fournit des mises à jour régulières de l’état de l’instrument et des jours restants de consommables
• embarqués. Capacité de signature SAE (Sécurité, Audit et Électronique) pour aider à la conformité aux règlements

en vigueur. Ce produit comprend un système informatique, un moniteur, un logiciel de collecte de données 3500 Dx Series, 3 clés USB de mise à niveau USB, un kit de licence avec un seul code de licence, et deux clés USB pour documents USB utilisateur.

Pour une mise à niveau, un dossier complet d’installation et de qualification opérationnelle et de performance par un ingénieur certifié est requis. Ces services sont commandés et fournis séparément.

Spécifications

Contenu et stockage • Dell Kit de licence 3500
• Dx Series 3500 Dx Data Collection USB
•Software 3 1 avec code
• de licence unique 2 USB de document utilisateur
Format Équipement
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500 Dx
À utiliser avec (application) Séquençage
Type de produit Logiciels de collecte de données
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante