missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide 3-(trifluorométhyl)phénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(Trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| CAS | 1423-26-3 |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Formule moléculaire | C7H6BF3O2 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro MDL | MFCD00151854 |
| Synonyme | 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride |
| Clé InChI | WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F |
| Nom de l’IUPAC | [3-(trifluorométhyl)phényl]acide boronique |
| Afficher plus de résultats |