missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluorométhyl)benzyle bromure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T17825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T17825G 5 g
T178225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T17825G Fournisseur TCI America Code fournisseur T17825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 402-23-3
Formule moléculaire C8H6BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 239.04
Numéro MDL MFCD00000395
Clé InChI MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
PubChem CID 123061
Nom de l’IUPAC 1-(bromométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide
Couleur Jaune
Point d’ébullition 79 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 239.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide