missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-(Trifluorométhyl)acétophénone 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T15465G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T15465G 5 g
T154625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T15465G Fournisseur TCI America Code fournisseur T15465G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 349-76-8
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD00000391
Clé InChI ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 67682
Nom de l’IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3′-(Trifluoromethyl)acetophenone
Point d’ébullition 199 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 188.15
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide