missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Thiophénéméthanol 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T16605G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T16605G 5 g
T166025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T16605G Fournisseur TCI America Code fournisseur T16605G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 71637-34-8
Formule moléculaire C5H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.16
Numéro MDL MFCD00014534
Clé InChI BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
Nom de l’IUPAC (thiophène-3-yl)méthanol
SOURIRES OCC1=CSC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Thiophenemethanol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 73 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 114.16
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide