missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Quinuclidinone Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q00525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q00525G 5 g
Q005225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q00525G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q00525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1193-65-3
Formule moléculaire C7H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 161.629
Numéro MDL MFCD00137391
Clé InChI RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
Nom de l’IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one; Chlorhydrate
SOURIRES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Quinuclidinone Hydrochloride
Point de fusion 300 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 161.63
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline