missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Pyrroline (contient de la Pyrrolidine) 70,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P05775ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P05775ML 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P05775ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P05775ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 109-96-6
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.107
Numéro MDL MFCD00005213
Clé InChI JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
Nom de l’IUPAC 2,5-dihydro-1H-pyrrole
SOURIRES C1C=CCN1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Pyrroline (contains Pyrrolidine)
Couleur Jaune
Point d’ébullition 91 °C
Quantité 5 mL
Numéro UN 2924
Poids de formule 69.11
Pourcentage de pureté ≥70,0% (GC)
Forme physique Liquide