missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phénylhydantoïne, 95%

Numéro de catalogue. AAH63009MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH63009MD 250 mg
AAH6300903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH63009MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H63009MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2221-13-8 | C9H8N2O2 | 176,18 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2221-13-8
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.18
Numéro MDL MFCD00209486
Clé InChI RUEGAVIENIPHGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 227930
Nom de l’IUPAC 3-phénylimidazolidine-2,4-dione
SOURIRES O=C1CNC(=O)N1C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Phenylhydantoin
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Synonyme 3-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl-imidazolidine-2,4-dione, n-phenyl-2,5-imidazolidione, 2,4-imidazolidinedione,3-phenyl, 3-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, 3-phenylhydantoine, 2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl
Poids de formule 176.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche