missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Phényl-1H-inden-1-ylidène)bis(tricyclohexylphosphine)dichlorure de ruthénium(II) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P20041G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P20041G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P20041G Fournisseur TCI America Code fournisseur P20041G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 250220-36-1
Formule moléculaire C51H76Cl2P2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 923.087
Numéro MDL MFCD07369034
Clé InChI UZAFZWUWHHFWOK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11029366
Nom de l’IUPAC dichloro-(3-phénylindène-1-ylidène)ruthénium; Tricyclohexylphosphane
SOURIRES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=[Ru](Cl)Cl)C3=CC=CC=C32

Spécifications

Nom ou substance chimique (3-Phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) Dichloride
Quantité 1 g
Poids de formule 923.09
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline