missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phénoxypipéridine, 97%

Numéro de catalogue. AAH50912MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH50912MD 250 mg
AAH5091203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH50912MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H50912MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 151666-08-9 | C11H15NO | 177,25 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 151666-08-9
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD04117746
Clé InChI QDPNIJKUTWDGMV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme piperidine, 3-phenoxy, 3-phenoxy-piperidine, piperidine,3-phenoxy, 3-phenoxypiperidine,, 3-phenoxy piperidine, acmc-20a6se
PubChem CID 3730581
Nom de l’IUPAC 3-phénoxypipéridine
SOURIRES C1CNCC(C1)OC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Phenoxypiperidine
Indice de réfraction 1.543
Quantité 250 mg
Poids de formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche