missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phénoxybenzénène acide boronique, 97+%

Numéro de catalogue. AAH32879MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH32879MD 250 mg
AAH3287903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH32879MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H32879MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 221006-66-2 | C12H11BO3 | 214,03 g/mol

L’utilisation intensive de produits contenant des PBDE a mené à la libération d’acide 3-phénoxybenzénenoboronique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’utilisation extensive de produits contenant des PBDE a mené à la libération de l’acide 3-phénoxybenzénénenoboronique.

Solubilité
Légèrement soluble.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 221006-66-2
Formule moléculaire C12H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD07780272
Clé InChI LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
PubChem CID 10130574
Nom de l’IUPAC (3-phénoxyphényl)acide boronique
SOURIRES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Phenoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 138 °C à 143 °C
Quantité 250 mg
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble.
Poids de formule 214.03
Pourcentage de pureté ≥97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche