missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-périlènecarboxaldéhyde 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P21105G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P21105G 5 g
P21101G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P21105G Fournisseur TCI America Code fournisseur P21105G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 35438-63-2
Formule moléculaire C21H12O
Poids moléculaire (g/mol) 280.326
Numéro MDL MFCD00127748
Clé InChI IQZOCQOQNWTNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Formylperylene
PubChem CID 3698916
Nom de l’IUPAC périlène-3-carbaldehyde
SOURIRES C1=CC2=C3C(=C1)C4=C5C(=CC=C4)C(=CC=C5C3=CC=C2)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Perylenecarboxaldehyde
Point de fusion 235 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 280.33
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline