missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-octanone, 98%
Description
La 3-octanone a été utilisée pour étudier l’effet du photocatalyseur TiO2 sur la vitesse et le rapport des produits générés lors de l’oxydation photocatalytique de la 3-octanone. Il est utilisé comme ingrédient aromatique et parfumé.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-octanone a été utilisée pour étudier l’effet du photocatalyseur TiO2 sur la vitesse et le rapport des produits générés lors de l’oxydation photocatalytique du 3-octanone. Il est utilisé comme ingrédient aromatique et parfumé.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les réducteurs puissants, les bases solides.
3-octanone a été utilisée pour étudier l’effet du photocatalyseur TiO2 sur la vitesse et le rapport des produits générés lors de l’oxydation photocatalytique du 3-octanone. Il est utilisé comme ingrédient aromatique et parfumé.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les réducteurs puissants, les bases solides.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Octanone |
| Point de fusion | -23 °C |
| Densité | 0.822 |
| Point d’ébullition | 167 °C à 168 °C |
| Point d’éclair | 51 °C (123 °F) |
| Indice de réfraction | 1.415 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 1700021 |
| Indice de Merck | 14,6084 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H226-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H226-H315-H319-H335 Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: KETONES, LIQUID, N.O.S. |
| EINECSNumber | 203-423-0 |
| RTECSNumber | RH1485000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche