missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Acide nitrosalicylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N02515G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N02515G 5 g
N025125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N02515G Fournisseur TCI America Code fournisseur N02515G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 85-38-1
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.119
Numéro MDL MFCD00024240
Clé InChI WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro, salicylic acid, 3-nitro, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, 3-nitro-salicylsaure, 3-nitrosalicyclic acid, wln: wnr bq cvq, acmc-209q5q
PubChem CID 6807
SOURIRES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Nitrosalicylic Acid
Point de fusion 149 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 183.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber VO5300000
TSCA Non