missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-morpholin-4-ylaniline, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC33814CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Emballage:
Amber Glass Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC33814CB 250mg Amber Glass Bottle
CC33814DA 1g Amber Glass Bottle
CC33814DE 5g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC33814CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC33814CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 159724-40-0
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD03197165
Clé InChI ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino aniline
PubChem CID 847768
Nom de l’IUPAC 3-morpholin-4-ylaniline
SOURIRES NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Morpholin-4-ylaniline
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 250mg
Poids de formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%