missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Méthylpyridine N-oxyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P041925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P041925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P041925G Fournisseur TCI America Code fournisseur P041925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High purity chemical reagent with ≥98.0% GC analysis for laboratory research applications.

Identifiants chimiques

CAS 1003-73-2
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00006203
Clé InChI DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
Nom de l’IUPAC 3-méthyl-1-oxydopyridine-1-ium
SOURIRES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methylpyridine N-Oxide
Point de fusion 37 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 150 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
RTECSNumber UT5799000
TSCA Oui