missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC27001DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC27001DA 1g Amber Glass Bottle
CC27001CB 250mg Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC27001DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC27001DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4857-42-5
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Numéro MDL MFCD00464222
Clé InChI HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
Nom de l’IUPAC 3-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SOURIRES CC1=NOC(=C1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS % minimum 96.5
CAS % maximal 100.0
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Statement GHS P Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.