missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Méthylcatechol, 97%

Numéro de catalogue. AAA1232414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1232414 25 g
AAA1232422 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1232414 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1232414
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 488-17-5 | C7H8O2 | 124,139 g/mol

Utilisé en synthèse organique. Utilisé pour la synthèse d’agents antibactériens, d’antioxydants, comme inhibiteur polymère, stabilisateur, arômes.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
utilisées en synthèse organique. Utilisé pour la synthèse d’agents antibactériens, d’antioxydants, comme inhibiteur polymère, stabilisateur, arômes.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 488-17-5
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00016435
Clé InChI PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcatechol, 2,3-dihydroxytoluene, 3-methylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3-methyl, 2,3-toluenediol, dihydroxytoluene, pyrocatechol, 3-methyl, catechol, 3-methyl, 1,2-dihydroxy-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediol
PubChem CID 340
ChEBI CHEBI:18404
Nom de l’IUPAC 3-méthylbenzène-1,2-diol
SOURIRES CC1=C(C(=CC=C1)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methylcatechol
Point de fusion 62 °C à 68 °C
Point d’ébullition 241 °C
Point d’éclair 140 °C (284 °F)
Quantité 25 g
Beilstein 774602
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Poids de formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H311-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 207-672-6
RTECSNumber UX1910000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche