missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthyladénine, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyladenine |
| Point de fusion | 300 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 149.16 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AU6520000 |
| TSCA | Non |