missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Méthyl-4-nitroaniline 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M16775G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M16775G 5 g
M167725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M16775G Fournisseur TCI America Code fournisseur M16775G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 611-05-2
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Clé InChI XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
PubChem CID 11898
Nom de l’IUPAC 3-méthyl-4-nitroaniline
SOURIRES CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methyl-4-nitroaniline
Point de fusion 134 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2660
Poids de formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline