missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Méthyl-1-hexène 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M03015ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M03015ML 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M03015ML Fournisseur TCI America Code fournisseur M03015ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methyl-1-hexene
CAS 3404-61-3
Couleur Incolore
Point d’ébullition 84 °C
Formule moléculaire C7H14
Quantité 5 mL
Numéro MDL MFCD00009407
Numéro UN 3295
Clé InChI RITONZMLZWYPHW-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CCCC(C)C=C
Nom de l’IUPAC 3-méthylhex-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 98.189
PubChem CID 18848
Poids de formule 98.19
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats