Learn More
3-Méthyl-1-butanol, ACS, 98,5+%
Description
Le 3-méthyl-1-butanol est utilisé comme ingrédient actif dans la production d'huile de banane et le réactif de Kovac. Il agit comme un agent antimoussent. Il sert d’intermédiaire pour la fabrication d’inhibiteurs de corrosion, d’aides à la flottation, d’additifs pour carburant et d’huile lubrifiante, de stabilisateurs au polychlorure de vinyle, de produits pharmaceutiques, cosmétiques, plastifiants, auxiliaires en caoutchouc et solvants pour peinture.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyl-1-butanol |
| Point de fusion | -117 °C |
| Densité | 0.809 g/mL |
| Point d’ébullition | 130 °C à 132 °C |
| Point d’éclair | 45 °C (113 °F) |
| Odeur | Désagréable |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.5+% |
| Indice de réfraction | 1.406 |
| Quantité | 4 L |
| Numéro UN | UN1105 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H226-H315-H319-H332-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H226-H332-H335 Flammable liquid and vapor. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 3; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 204-633-5 |
| RTECSNumber | EL5425000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche