missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthoxypropylamine, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methoxypropylamine |
| Point de fusion | <-70 °C |
| Densité | 0.872 |
| Point d’ébullition | 117 °C à 119 °C |
| Point d’éclair | 27 °C (81 °F) |
| Odeur | Semblable à une amine |
| Indice de réfraction | 1.4175 |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro UN | UN2734 |
| Beilstein | 878144 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H226-H302-H314-H317 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H314-H318-H226-H317 Toxic if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P240-P241-P243-P260-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P363-P374-P380-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 8; Packaging Group: I |
| EINECSNumber | 226-241-3 |
| RTECSNumber | UI3335000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche