missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Acide méthoxycinnamique 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M0444250G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M0444250G 250 g
M044425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M0444250G Fournisseur TCI America Code fournisseur M0444250G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6099-04-3
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00004386
Clé InChI LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
Synonyme 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
PubChem CID 637668
Nom de l’IUPAC (E)-3-(3-méthoxyphényl)prop-2-acide énoïque
SOURIRES COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methoxycinnamic Acid
Point de fusion 119 °C
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Poids de formule 178.19
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline