missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(méthoxycarbonily)phényl isocyanate, 97%

Numéro de catalogue. AAL1870906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1870906 5 g
AAL1870903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1870906 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1870906
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 41221-47-0 | C9H7NO3 | 177,16 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 41221-47-0
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00037077
Clé InChI WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
Nom de l’IUPAC méthyle 3-isocyanatobenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Point de fusion 35 °C à 38 °C
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Sensible à l’humidité
Poids de formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H317-H319-H334-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H334-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 9; Packaging Group: III
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche