missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Méthoxybenzénethiool 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M11945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M11945G 5 g
M119425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M11945G Fournisseur TCI America Code fournisseur M11945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 15570-12-4
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.2
Numéro MDL MFCD00004841
Clé InChI QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
PubChem CID 84989
Nom de l’IUPAC 3-méthoxybenzénethiol
SOURIRES COC1=CC(=CC=C1)S

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methoxybenzenethiol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 114 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2810
Poids de formule 140.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide