missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxy-2-méthylaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M14935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M14935G 5 g
M149325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M14935G Fournisseur TCI America Code fournisseur M14935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 19500-02-8
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD06412568
Clé InChI OPXLVWLFDKRYRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Amino-3-methoxy-2-methylbenzene, 3-Methoxy-o-toluidine
PubChem CID 11804822
Nom de l’IUPAC 3-méthoxy-2-méthylaniline
SOURIRES COC1=CC=CC(N)=C1C

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Methoxy-2-methylaniline
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 2810
Poids de formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur