missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-iodochromone, 97%
Description
La 3-iodochromone est utilisée dans la synthèse des 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-iodochromone est utilisée dans la synthèse des chromones 2-(N-azolyl) et 3-azolylthiochromones.
Notes
Sensible à la lumière. Magasiner dans le noir. Conserver loin de l’agent oxydant, de la lumière.
La 3-iodochromone est utilisée dans la synthèse des chromones 2-(N-azolyl) et 3-azolylthiochromones.
Notes
Sensible à la lumière. Magasiner dans le noir. Conserver loin de l’agent oxydant, de la lumière.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Iodochromone |
| Point de fusion | 95 °C à 97 °C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Poids de formule | 272.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H319 Toxic if swallowed. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche