missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-iodobenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I00525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I00525G 5 g
I005225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I00525G Fournisseur TCI America Code fournisseur I00525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 618-51-9
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.019
Numéro MDL MFCD00002496
Clé InChI KVBWBCRPWVKFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-iodobenzoic acid, benzoic acid, 3-iodo, 3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, m-iodo, 3-iodobenzoicacid, 3-carboxyiodobenzene, 3-iodo benzoic acid, pubchem3925, acmc-209mwv, meta-carboxy iodo-benzene
PubChem CID 12060
Nom de l’IUPAC Acide 3-iodobenzoïque
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Iodobenzoic Acid
Point de fusion 187 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 248.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline