missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrazide d’acide 3-hydroxy-2-naphthoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H028225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H028225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H028225G Fournisseur TCI America Code fournisseur H028225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5341-58-2
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.213
Numéro MDL MFCD00004097
Clé InChI FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoylhydrazine, 2-hydroxy-3-naphthoylhydrazine, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide, beta-hydroxynaphthoic hydrazide, 3-???naphthalen-2-ol
PubChem CID 72699
Nom de l’IUPAC 3-hydroxynaphtalène-2-carbohydrazide
SOURIRES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NN)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Hydroxy-2-naphthoic Acid Hydrazide
Point de fusion 208 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 202.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-1814
TSCA Oui