missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Acide fluorocinnamique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F02645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F02645G 5 g
F026425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F02645G Fournisseur TCI America Code fournisseur F02645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 458-46-8
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.151
Numéro MDL MFCD00004383
Clé InChI RTSIUKMGSDOSTI-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluorophenyl acrylic acid, trans-3-fluorocinnamic acid, 2e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-fluorophenyl acrylic acid, m-fluorocinnamic acid, trans 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, trans-m-fluorocinnamic, e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1551219
Nom de l’IUPAC (E)-3-(3-fluorophényl)prop-2-acide énoïque
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)F)C=CC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluorocinnamic Acid
Point de fusion 166 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 166.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline