missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Alcool fluorobenzylique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F03705G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F03705G 5 g
F037025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F03705G Fournisseur TCI America Code fournisseur F03705G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 456-47-3
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00004631
Clé InChI QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
PubChem CID 68008
Nom de l’IUPAC (3-fluorophényl)méthanol
SOURIRES C1=CC(=CC(=C1)F)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluorobenzyl Alcohol
Couleur Incolore
Point d’ébullition 201 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 126.13
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide