missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-chlorhydrate de fluorozétidine à 95%

Numéro de catalogue. AC449990010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC449990010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC449990010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 449990010
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 617718-46-4 | C3H6FN·HCl | 111,55 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 617718-46-4
Formule moléculaire C3H6FN·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 111.55
Clé InChI PXFUWRWCKSLCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroazetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl, 3-fluoroazetidinehydrochloride, azetidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoroazetane hydrochloride, acmc-20dlgf, c3h6fn.hcl, ksc941o8n, 3-fluoro-azetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl salt
PubChem CID 10125054
Nom de l’IUPAC 3-fluoroazétidine; Chlorhydrate
SOURIRES C1C(CN1)F.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluoroazetidine hydrochloride
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 94% min. (Argentométrie)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de formule 111.55
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –