missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-Fluoroacétophénone 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F02625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F02625G 5 g
F026225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F02625G Fournisseur TCI America Code fournisseur F02625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 455-36-7
Formule moléculaire C8H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Numéro MDL MFCD00000338
Clé InChI HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
Nom de l’IUPAC 1-(3-fluorophényl)éthane-1-one
SOURIRES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3′-Fluoroacetophenone
Point de fusion -3 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 81 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 138.14
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide