missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F07745G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F07745G 5 g
F07741G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F07745G Fournisseur TCI America Code fournisseur F07745G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 188815-30-7
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.113
Numéro MDL MFCD00061312
Clé InChI UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-fluoro-5-formylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem4239, acmc-1bzt1, 5-tetrafluoro-m-tolualdehyde, 3-fluoro-5-trifluromethylbenzaldehyde
PubChem CID 605686
Nom de l’IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SOURIRES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Couleur Jaune
Point d’ébullition 175 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 192.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide