missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, 98%

Numéro de catalogue. AAB2382703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2382703 1 g
AAB2382706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2382703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2382703
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 351-54-2 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 351-54-2
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00003349
Clé InChI SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-p-anisaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 3-fluoro-4-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, 3-fluoroanisaldehyde, 3-fluoro-anisaldehyde, pubchem1448, acmc-209idn, 2-fluoro-4-formylanisole
PubChem CID 67696
Nom de l’IUPAC 3-fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
SOURIRES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 34 °C à 35 °C
Point d’ébullition 129 °C à 132 °C (11 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 1 g
Beilstein 1942621
Sensibilité Sensible à l’air
Poids de formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 206-514-3
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche