missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 3-fluoro-2-méthylphénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. F09551G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F09551G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F09551G Fournisseur TCI America Code fournisseur F09551G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 163517-61-1
Formule moléculaire C7H8BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.947
Numéro MDL MFCD07368679
Clé InChI NYBIUWJUWTUGFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-3-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-o-tolylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-fluoro-2-methylphenyl, 3-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, 2-borono-6-fluorotoluene, acmc-1c5qk, 2-methyl-3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2783191
Nom de l’IUPAC (3-fluoro-2-méthylphényl)acide boronique
SOURIRES B(C1=C(C(=CC=C1)F)C)(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Fluoro-2-methylphenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Point de fusion 144 °C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de formule 153.95
Forme physique Poudre cristalline