missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Éthyoxy-4-méthoxybenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E11095G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E11095G 5 g
E110925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E11095G Fournisseur TCI America Code fournisseur E11095G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 60758-86-3
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
Numéro MDL MFCD02256160
Clé InChI XTIINWPNAMHVDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3934769
Nom de l’IUPAC 3-éthoxy-4-méthoxybenzonitrile
SOURIRES CCOC1=C(C=CC(=C1)C#N)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Point de fusion 72 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 177.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline