missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-(Cyanométhyl)benzénéneboronique, 96%

Numéro de catalogue. AAH53337MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH53337MD 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH53337MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H53337MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 220616-39-7 | C8H8BNO2 | 160,97 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 220616-39-7
Formule moléculaire C8H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 160.97
Numéro MDL MFCD03788026
Clé InChI JFMYJQMAPRBDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanomethylphenylboronic acid, 3-cyanomethyl phenyl boronic acid, 3-cyanomethyl phenylboronic acid, 3-cyanomethyl benzeneboronic acid, 3-boronophenyl acetonitrile, boronic acid, 3-cyanomethyl phenyl, 3-cyanomethylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-cyanomethyl phenyl, acmc-1cme7
PubChem CID 2773344
Nom de l’IUPAC [3-(cyanométhyl)phényl]acide boronique
SOURIRES OB(O)C1=CC=CC(CC#N)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 85 °C à 88 °C
Quantité 250 mg
Poids de formule 160.97
Pourcentage de pureté 96%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche