missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Anhydride chlorophtalique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C34895G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C34895G 5 g
C348925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C34895G Fournisseur TCI America Code fournisseur C34895G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 117-21-5
Formule moléculaire C8H3ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 182.56
Numéro MDL MFCD00023107
Clé InChI UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
Nom de l’IUPAC 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SOURIRES ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chlorophthalic Anhydride
Point de fusion 128 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 170 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 182.56
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-0062
TSCA Non