missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C29515G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C29515G 5 g
C29511G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C29515G Fournisseur TCI America Code fournisseur C29515G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 85148-26-1
Formule moléculaire C6H3ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 181.54
Numéro MDL MFCD00042227
Clé InChI OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
Nom de l’IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
SOURIRES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 138 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1992
Poids de formule 181.54
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide