missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-Chloro-5-hydroxybenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C31831G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C31831G 1 g
C31835G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C31831G Fournisseur TCI America Code fournisseur C31831G

Identifiants chimiques

CAS 53984-36-4
Formule moléculaire C7H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.56
Numéro MDL MFCD04114327
Clé InChI RJOLIYHZZKAIET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13071646
Nom de l’IUPAC Acide 3-chloro-5-hydroxybenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC(O)=CC(Cl)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-5-hydroxybenzoic Acid
Point de fusion 246°C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 172.56
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline