missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-Chloro-4-méthoxybenzoïque 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C25505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C25505G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C25505G Fournisseur TCI America Code fournisseur C25505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 37908-96-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00016512
Clé InChI IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
Nom de l’IUPAC Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque
SOURIRES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-4-methoxybenzoic Acid
Point de fusion 217 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 186.59
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline