missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-Chloro-4'-méthoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C30935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C30935G 5 g
C30931G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C30935G Fournisseur TCI America Code fournisseur C30935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 37612-52-5
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD04973413
Clé InChI QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethanone, 3'-chloro-4'-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl, pubchem16367, 3-chloro-4-methoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-methoxy acetophenone, 3-cl-4-ch3o-c6h3-coch3
PubChem CID 520857
Nom de l’IUPAC 1-(3-chloro-4-méthoxyphényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 3′-Chloro-4′-methoxyacetophenone
Point de fusion 76 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 148 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 184.62
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline