missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Chloro-4-fluoropényl)thiourée 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C31375G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C31375G 5 g
C31371G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C31375G Fournisseur TCI America Code fournisseur C31375G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 154371-25-2
Formule moléculaire C7H6ClFN2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.65
Numéro MDL MFCD01571081
Clé InChI OVJVZVPEMXLKOE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 704698
Nom de l’IUPAC (3-chloro-4-fluorophényl)thiourée
SOURIRES NC(=S)NC1=CC(Cl)=C(F)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Point de fusion 180 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 204.65
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline