missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-fluorobenzoyle chlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C21225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C21225G 5 g
C212225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C21225G Fournisseur TCI America Code fournisseur C21225G

Identifiants chimiques

CAS 65055-17-6
Formule moléculaire C7H3Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 192.998
Numéro MDL MFCD00236215
Clé InChI DLZUHSFUBZTBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-chlorobenzoyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzoylchloride, 3-chloro-4-fluoro benzoyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, acmc-209np6, dsstox_cid_29301, dsstox_rid_83419, dsstox_gsid_49344, ksc622a8f
PubChem CID 2736548
Nom de l’IUPAC 3-chloro-4-chlorure fluorobenzoyle
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Chloro-4-fluorobenzoyl Chloride
Couleur Jaune
Point d’ébullition 222 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 193.00
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide